4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-(4-Cyanophenyl)pyrazole
OR111078-10G
OR111078-1G
OR111078-5G
APOSOR111078-10GEA
1400
SEK
APOSOR111078-10G
APOSOR111078-1G
APOSOR111078-5G
4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₀H₇N₃ MW: 169,19 g/mol Smältpunkt: 140…142 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09033533 CAS nummer: 25699-83-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |