2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 SEK
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Formel: C₆H₉ClN₄O
Smältpunkt: 150…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13188631
CAS nummer: 2846-77-7