1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11102-5G OR11102-10G
APOSOR11102-5GEA 1825 SEK
APOSOR11102-5G APOSOR11102-10G
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
MW: 281,14 g/mol
Smältpunkt: 302…305 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018541
CAS nummer: 1219-99-4