3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110885-1G OR110885-5G
APOSOR110885-1GEA 1400 SEK
APOSOR110885-1G APOSOR110885-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Smältpunkt: 113…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03131298
CAS nummer: 83747-30-2