2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR110883-1G OR110883-5G
APOSOR110883-1GEA 685 SEK
APOSOR110883-1G APOSOR110883-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Smältpunkt: 202…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00664643
CAS nummer: 67266-14-2