3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110746-1G OR110746-5G OR110746-250MG
APOSOR110746-1GEA 2250 SEK
APOSOR110746-1G APOSOR110746-5G APOSOR110746-250MG
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrClN₂O₂
Smältpunkt: 216…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08064717
CAS nummer: 923225-00-7