7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110736-1G OR110736-250MG
APOSOR110736-1GEA 3100 SEK
APOSOR110736-1G APOSOR110736-250MG
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Smältpunkt: 240…243 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 74209-22-6