6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110727-1G OR110727-5G
APOSOR110727-1GEA 775 SEK
APOSOR110727-1G APOSOR110727-5G
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₈N₂O₂
Smältpunkt: 266…268 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03425742
CAS nummer: 89976-75-0