4-Nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110725-100G OR110725-5G OR110725-25G
APOSOR110725-100GEA 1875 SEK
APOSOR110725-100G APOSOR110725-5G APOSOR110725-25G
4-Nitro-1H-indazole
4-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smältpunkt: 199…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00022784
CAS nummer: 2942-40-7