2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110721-1G OR110721-5G
APOSOR110721-1GEA 1400 SEK
APOSOR110721-1G APOSOR110721-5G
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formel: C₉H₁₀N₂O
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 855423-35-7