2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110716-1G OR110716-250MG OR110716-5G
APOSOR110716-1GEA 515 SEK
APOSOR110716-1G APOSOR110716-250MG APOSOR110716-5G
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₅ClN₂O₃
Smältpunkt: 69…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00775454
CAS nummer: 221638-74-0