Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110710-1G OR110710-250MG
APOSOR110710-1GEA 550 SEK
APOSOR110710-1G APOSOR110710-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Smältpunkt: 95…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827886
CAS nummer: 1215504-30-5