4-Chloroquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1107-1G OR1107-5G
APOSOR1107-1GEA 600 SEK
APOSOR1107-1G APOSOR1107-5G
4-Chloroquinoline 97%
4-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokpunkt: 260…261 °C
Smältpunkt: 28…31 °C
Densitet: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006773
CAS nummer: 611-35-8
EINECS: 210-267-7