4'-Methoxyacetophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
OR11063-1KG OR11063-250G
APOSOR11063-1KGEA 2300 SEK
APOSOR11063-1KG APOSOR11063-250G
4'-Methoxyacetophenone 99%
4'-Methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 152…154 °C/26mmHg
Smältpunkt: 36…38 °C
Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008745
CAS nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9