6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110616-1G OR110616-5G
APOSOR110616-1GEA 790 SEK
APOSOR110616-1G APOSOR110616-5G
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅ClO₄
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00991129
CAS nummer: 883-92-1