4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 1475 SEK
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Formel: C₁₁H₉N₃S
MW: 215.28 g/mol
Smältpunkt: 207…209 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01624149
CAS nummer: 183668-02-2