1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
OR110577-1G OR110577-250MG OR110577-5G
APOSOR110577-1GEA 1625 SEK
APOSOR110577-1G APOSOR110577-250MG APOSOR110577-5G
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₈H₁₃N₃O
MW: 167,21 g/mol
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11505007
CAS nummer: 1190380-49-4