2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
OR110560-1G OR110560-5G OR110560-10G
APOSOR110560-1GEA 1625 SEK
APOSOR110560-1G APOSOR110560-5G APOSOR110560-10G
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formel: C₁₀H₇N₃S
Smältpunkt: 257…268 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03407828
CAS nummer: 436151-85-8