3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
OR11055-100G OR11055-25G OR11055-5G
APOSOR11055-100GEA 1350 SEK
APOSOR11055-100G APOSOR11055-25G APOSOR11055-5G
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Formel: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Smältpunkt: 100…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173861
CAS nummer: 766-36-9