2',5'-Dichloroacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11050-100G
OR11050-25G
APOSOR11050-100GEA
790
SEK
APOSOR11050-100G
APOSOR11050-25G
2',5'-Dichloroacetophenone
2',5'-Dichloroacetophenone
Formel:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,04 g/mol Kokpunkt: 118 °C/12mmHg Smältpunkt: 41579 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000607 CAS nummer: 2476-37-1 |