3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110463-1G OR110463-250MG OR110463-5G
APOSOR110463-1GEA 1175 SEK
APOSOR110463-1G APOSOR110463-250MG APOSOR110463-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrClO₂
MW: 237.48 g/mol
Smältpunkt: 64…66 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06202648
CAS nummer: 116795-47-2