5-Hydroxy-1-indanone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 380 SEK
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Formel: C9H8O2
MW: 148,1600 g/mol
Smältpunkt: 185…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00857527
CAS nummer: 3470-49-3