2-Amino-5-chloroquinazoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110444-10G OR110444-1G OR110444-5G
APOSOR110444-10GEA 3325 SEK
APOSOR110444-10G APOSOR110444-1G APOSOR110444-5G
2-Amino-5-chloroquinazoline
2-Amino-5-chloroquinazoline
Formel: C₈H₆ClN₃
Smältpunkt: 249…252 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00974335
CAS nummer: 190273-70-2