5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 790 SEK
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,214 g/mol
Smältpunkt: 126…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01578324
CAS nummer: 39974-94-2