Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110419-10G OR110419-5G OR110419-25G OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA 295 SEK
APOSOR110419-10G APOSOR110419-5G APOSOR110419-25G APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₁₀O₃
Smältpunkt: 46…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009984
CAS nummer: 6908-41-4