2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110415-1G OR110415-10G OR110415-5G
APOSOR110415-1GEA 1900 SEK
APOSOR110415-1G APOSOR110415-10G APOSOR110415-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
MW: 239,07 g/mol
Smältpunkt: 107…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00491620
CAS nummer: 41421-03-8