6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR110379-1G
OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA
1625
SEK
APOSOR110379-1G
APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel:
C₅H₅ClN₂O Smältpunkt: 206…211 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00030773 CAS nummer: 17551-52-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |