2-Hydrazino-5-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 410 SEK
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formel: C₅H₆N₄O₂
Smältpunkt: 209…210 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00118332
CAS nummer: 6343-98-2