Kaliumacetat 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Acetic acid potassium salt
OR11032-10KG
OR11032-5KG
OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA
8200
SEK
APOSOR11032-10KG
APOSOR11032-5KG
APOSOR11032-1KG
Kaliumacetat 99%
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK MW: 98.14 g/mol Smältpunkt: 303…307 °C Densitet: 1.57 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |