1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR110285-10G
OR110285-1G
OR110285-5G
APOSOR110285-10GEA
4475
SEK
APOSOR110285-10G
APOSOR110285-1G
APOSOR110285-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₇N₃OS Smältpunkt: 179 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD02713577 CAS nummer: 28891-34-1 |