3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110284-1G OR110284-250MG
APOSOR110284-1GEA 5575 SEK
APOSOR110284-1G APOSOR110284-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Smältpunkt: 207…210 °C (subl.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14583145
CAS nummer: 1004550-20-2