3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110278-1G OR110278-5G
APOSOR110278-1GEA 685 SEK
APOSOR110278-1G APOSOR110278-5G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,48 g/mol
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08667858
CAS nummer: 886371-28-4