Methyl-2-amino-5-bromonicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 2-amino-5-bromopyridine-3-carboxylate
OR110269-1G OR110269-5G
APOSOR110269-1GEA 600 SEK
APOSOR110269-1G APOSOR110269-5G
Methyl-2-amino-5-bromonicotinate
Methyl-2-amino-5-bromonicotinate
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,05 g/mol
Smältpunkt: 145…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04117787
CAS nummer: 50735-34-7