Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110222-1G OR110222-250MG OR110222-500MG OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA 2775 SEK
APOSOR110222-1G APOSOR110222-250MG APOSOR110222-500MG APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smältpunkt: 231…233 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09994697
CAS nummer: 64951-11-7