Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR110198-1G OR110198-5G
APOSOR110198-1GEA 1200 SEK
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Smältpunkt: 139…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06496148
CAS nummer: 861208-16-4