1-Methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylpyrazole
OR110194-10G OR110194-1G OR110194-5G
APOSOR110194-10GEA 0 SEK
APOSOR110194-10G APOSOR110194-1G APOSOR110194-5G
1-Methyl-1H-pyrazole
1-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokpunkt: 127 °C
Densitet: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 36 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00144943
CAS nummer: 930-36-9