Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11018-1G
OR11018-5G
APOSOR11018-1GEA
670
SEK
APOSOR11018-1G
APOSOR11018-5G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₃ Smältpunkt: 208 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00124778 CAS nummer: 5395-36-8 |