2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110178-1G OR110178-5G
APOSOR110178-1GEA 1700 SEK
APOSOR110178-1G APOSOR110178-5G
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Smältpunkt: 65…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05256196
CAS nummer: 86467-39-2