1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 2650 SEK
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Smältpunkt: 161…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04125031
CAS nummer: 153810-37-8