2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110134-1G OR110134-5G
APOSOR110134-1GEA 685 SEK
APOSOR110134-1G APOSOR110134-5G
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Smältpunkt: 227…229 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002447
CAS nummer: 610-02-6