7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110058-1G OR110058-25G OR110058-5G
APOSOR110058-1GEA 635 SEK
APOSOR110058-1G APOSOR110058-25G APOSOR110058-5G
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Smältpunkt: 49…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275126
CAS nummer: 4532-25-6