5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
OR110021-1G OR110021-5G OR110021-10G
APOSOR110021-1GEA 175 SEK
APOSOR110021-1G APOSOR110021-5G APOSOR110021-10G
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇N₃S
MW: 165,21 g/mol
Smältpunkt: 100…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051815
CAS nummer: 96799-03-0