3-Nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR10999-250G
OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA
430
SEK
APOSOR10999-250G
APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldehyde
3-Nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅NO₃ Kokpunkt: 285…290 °C Smältpunkt: 55…59 °C Densitet: 1,28 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007249 CAS nummer: 99-61-6 EINECS: 202-772-6 |