(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4S,5R)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, (4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one
OR10970-1G OR10970-5G OR10970-250MG
APOSOR10970-1GEA 685 SEK
APOSOR10970-1G APOSOR10970-5G APOSOR10970-250MG
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2000 g/mol
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066226
CAS nummer: 16251-45-9