Methyl-4-bromocrotonate 80%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Methyl 4-bromobut-2-enoate
OR10966-100G OR10966-25G
APOSOR10966-100GEA 2750 SEK
APOSOR10966-100G APOSOR10966-25G
Methyl-4-bromocrotonate 80%
Methyl-4-bromocrotonate
Formel: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Kokpunkt: 83…85 °C/13mmHg
Densitet: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000246
CAS nummer: 1117-71-1
UN: 3334
ADR: 9,III