2-Bifenylamin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
OR10963-25G OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-25GEA 1250 SEK
APOSOR10963-25G APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
2-Bifenylamin 98%
2-Bifenylamin
Formel: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Kokpunkt: 299 °C
Smältpunkt: 47…50 °C
Flampunkt: 153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007701
CAS nummer: 90-41-5