5-Chloro-2-benzothiazolinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 310 SEK
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Formel: C₇H₄ClNOS
MW: 185,63 g/mol
Smältpunkt: 237 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060125
CAS nummer: 20600-44-6