2-Aminobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 1400 SEK
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
2-Aminobenzyl alcohol
2-Aminobenzyl alcohol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokpunkt: 160 °C/10mmHg
Smältpunkt: 81…84 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007749
CAS nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7