Mekvinol 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Metoxifenol
OR10915-1KG OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA 925 SEK
APOSOR10915-1KG APOSOR10915-250G
Mekvinol 98+%
Mekvinol
Formel: C₇H₈O₂
Kokpunkt: 243 °C
Smältpunkt: 55…57 °C
Densitet: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002332
CAS nummer: 150-76-5