3,4-Diklorbenzonitril 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR10910-100G OR10910-25G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 1125 SEK
APOSOR10910-100G APOSOR10910-25G APOSOR10910-500G
3,4-Diklorbenzonitril 98%
3,4-Diklorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016379
CAS nummer: 6574-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III